Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe aus PTFE mit Mittelring
Wird in Behältern mit leicht gekrümmten oder unebenen Unterseiten verwendet.
Marke:  Fisherbrand™ 001.350
Artikelnummer. 16255811
  • 24.05 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wird in Behältern mit leicht gekrümmten oder unebenen Unterseiten verwendet
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
8 mm
1/Pckg.
Behälter und Gefäße, Heizrührer
50 mm
Zylinder
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Magnetrührstäbe aus PTFE mit Mittelring > Durchmesser: 8 mm; Länge: 50 mm