Learn More
Azlon™ runder Rührstab
In verschiedenen Größen lieferbar. Der runde Azlon™ Rührstab eignet sich für die verschiedensten Behälter mit flachem Boden.
Marke: Azlon SWN660
7.95 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In unterschiedlichen Längen erhältlich.Azlon™ Zylindrische Rührstäbe eignen sich für Vielzahl von Behältern mit flachem Boden.
- Schlichtes Design mit abgerundeten Ecken
- Geeignet für viele verschiedene Behälter mit flachem Boden.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,78 in. | |
0.23 in. | |
Magnetisch | |
Zylinder |
0.78 L (in.) | |
PTFE | |
20 mm | |
2/Pckg. | |
Rührstab |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%