Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
Marke: BRAND™ 137120
50.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus PTFE
- Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
- Geeignet für alle Anwendungen.
Spezifikation
PTFE | |
25 mm | |
10/Pckg. | |
Magnetrührstab |
6 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Zylinder |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form > Abmessungen:6 x 25 mm (Durchm. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur