Learn More
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung
Sofortige RNase-Inaktivierung und RNA-Stabilisierung innerhalb von Geweben oder Zellen
Marke:  Invitrogen™ AM7021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10427114
  • 1182.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Bacteria, Zellkulturen, Tissue, Hefe
Raumtemperatur
RNAlater™ Stabilisierungslösung
500 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2817037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7021_LITL18 PROMO,AM7021
Chargennummer2824601 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7021_LITL18 PROMO,AM7021
Chargennummer2786362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM7021_LITL18 PROMO,AM7021
Chargennummer2857138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM7021_LITL18 PROMO,AM7021
Chargennummer2870455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM7021_LITL18 PROMO,AM7021
Name des Produkts
Invitrogen™ RNAlater™ Stabilisierungslösung > 500 ml
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.