Learn More
Invitrogen™ Qubit™ Assay-Röhrchen
Zur Verwendung mit dem Qubit 2.0 Fluorometer
Marke:  Invitrogen™ Q32856
129.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
139.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12037609
  • 183.00 CHF / 500 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Qubit Assay-Röhrchen sind dünnwandige 500 µl-Röhrchen aus Polypropylen zur Verwendung mit dem Qubit Fluorometer
  • Eine Packung enthält 500 Röhrchen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Qubit™
Raumtemperatur
500 tubes
Bei Raumtemperatur lagern.
Assay-Röhrchen
Qubit Fluorometer
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI3414Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberQ32856_LITL18 PROMO,Q32856
ChargennummerI3414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberQ32856_LITL18 PROMO,Q32856
ChargennummerI3814Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberQ32856_LITL18 PROMO,Q32856
ChargennummerI3814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberQ32856_LITL18 PROMO,Q32856
ChargennummerI3714Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberQ32856_LITL18 PROMO,Q32856
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ Assay-Röhrchen > 500 Röhrchen