Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Die Kits ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und können zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden.
Marke: Invitrogen™ Q32852
161.88 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
153.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Requires : Fluorometer vom Typ Qubit 1.0 oder 2.0 oder andere Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Beschreibung
Mit den Qubit RNA HS, BR und XR Assay-Kits erzielen Sie eine präzise und selektive Quantifizierung von RNA. Diese RNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen und selektiven Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und unterscheiden zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden. Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien werden gut toleriert.
Die für die Verwendung mit Qubit Fluorometern entwickelten Qubit RNA-HS-, BR- und XR-Assay-Kits sind für RNA über DNA, Protein und freie Nukleotide hochgradig selektiv. Alle Kits enthalten ein konzentriertes Assay-Reagenz, Verdünnungspuffer und vorverdünnte RNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl reicht aus) und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.Qubit RNA HS Assay-Kit
Das Qubit RNA HS (High Sensitivity) Assay Kit bietet bei Verwendung mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben mit geringer Abundanz. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für eine anfängliche RNA-Probenkonzentration von 0,2 bis 200 ng/µl konzipiert und bietet 4 bis 200 ng Nachweisbereich.
Qubit RNA BR Assay-Kit
Das Qubit RNA BR (Broad Range) Assay-Kit bietet beim Einsatz mit dem Qubit Fluorometer eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für genaue anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 0,5 bis 1.200 ng/µl konzipiert und hat 10 bis 1.200 ng Nachweisbereich.
Qubit RNA-XR-Assay-Kit
Das für den Einsatz mit Qubit 4 und Qubit Flex Fluorometern entwickelte Qubit RNA-XR (Extended Range)-Assay-Kit bietet eine genaue und selektive Methode für die Quantifizierung von RNA-Proben mit hoher Abundanz. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit so konzipiert, dass es für anfängliche RNA-Probenkonzentrationen von 5 bis 20.000 ng/µl genau ist und 100 bis 20.000 ng Nachweisbereich bietet.
Hinweise
• Qubit RNA HS- und BR-Assay-Kits sind mit jedem Qubit Fluorometer verwendbar
•Qubit RNA-XR-Assay-Kits sind nur für den Einsatz mit Qubit 4 oder Qubit Flex Fluorometern vorgesehen
• Verwendung mit dünnwandigen, durchsichtigen 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Best.- Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
RNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit | |
644/673 | |
100 Reaktionen | |
Quant-iT, Qubit | |
Raumtemperatur |
Fluoreszenz | |
Qubit Fluorometer | |
4 bis 200 ng | |
100 assays |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071434 | Analysenzertifikat | 23/12/2024 | Q32852,Q32852_LITL18 PROMO |
3071404 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | Q32852,Q32852_LITL18 PROMO |
3011762 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | Q32852,Q32852_LITL18 PROMO |
2989152 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | Q32852,Q32852_LITL18 PROMO |
2935440 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | Q32852,Q32852_LITL18 PROMO |