Learn More
Applied Biosystems™ High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
Erzeugt einsträngige cDNA höchster Qualität ausgehend von 0,02 bis 2 μg Gesamt-RNA
Marke: Applied Biosystems™ 4368814
581.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
Das cDNA-Kit für reverse Transkription mit hoher Kapazität enthält alle Komponenten, die für die quantitative Umwandlung von bis zu 2 μg Gesamt-RNA in einzelsträngige cDNA in einer einzigen 20 μl-Reaktion erforderlich sind. Reaktionen sind zum Erzeugen von 10 μg cDNA aus einer einzelnen Reaktion auf bis zu 100 μl skalierbar. Nachfolgende Anwendungen umfassen Echtzeit-PCR, Standard-PCR und Mikroarrays. Das Kit eignet sich ideal zur Erzeugung von cDNA-Archiven.
- Lineare Amplifikation des Ziels für die Echtzeit-PCR
- Höhere Ausbeute und Präzision als bei anderen cDNA-Synthese-Kits zu einem Bruchteil der Kosten
- Zehnmal größerer dynamischer Bereich als bei anderen Kits
- Optimale Reaktionstemperatur: 37 °C
- Endproduktgröße: 7 kb oder weniger
- Ausgiebig getestet an einer Vielzahl von Templates
- Quantitative Erststrangsynthese aller RNA-Spezies wird durch die Verwendung von Random Primern erreicht. Das Kit wurde an zahlreichen RNA-Templates, einschließlich GC- und AU-reicher Ziele sowie an niedrigen Konzentrationen exprimierter RNA ausgiebig getestet. cRNA kann auch durch In-vitro-Transkription von cDNA effektiv erzeugt werden
PCR & Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
• 10X-RT-Puffer, 1 ml |
|
120 min | |
37 °C | |
MultiScribe | |
Trockeneis | |
50 U/μl | |
200 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Kit | |
Reverse Transkription | |
200 Reaktionen | |
Ja | |
Real Time PCR (qPCR) | |
cDNA (Erststrang) | |
Separate Komponenten | |
max. 7 kb | |
Kit only |