Learn More
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) Artikelnummer.: 10526945
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt)
Artikelnummer. 10526945
10 x 50 ml, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 10526945
Marke: Invitrogen™ AM9937
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes
10 x 50 mL bottles.
Nuklease-freies Wasser (nicht mit DEPC behandelt) wurde entionisiert, in den Endbehälter gefiltert und autoklaviert.
  • Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) wurde entionisiert, in die endgültige Flasche gefiltert und autoklaviert.
  • Das Wasser ist gebrauchsfertig und erfordert keine Vorbereitung, Mischung oder Autoklavierung.
  • Gründlich auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet
  • Da dieses Wasser nicht mit DEPC behandelt ist, wird es für Anwendungen empfohlen,  bei denen  sich Rückstände von DEPC als schädlich erweisen könnten (z. B. bei Oozytenmikroinjektion).
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 6 bis 8
Güte Molekularbiologie
Verpackung Flasche
Behandlung(en) keine CD
Menge 10 x 50 ml
Reinigungsverfahren Autoklaviert, membrangefiltert
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Ambion™
Manuals
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2405280 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 ArtikelnummerAM9937
Chargennummer2401262 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 ArtikelnummerAM9937
Chargennummer2312260 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 ArtikelnummerAM9937
Chargennummer2404271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 ArtikelnummerAM9937
Chargennummer2406283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 ArtikelnummerAM9937
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Nuklease-freies Wasser (nicht DEPC-behandelt) >