Learn More
Invitrogen™ RNaseZap™ Lösung zur RNase-Dekontaminierung
Dekontaminationsmittel für Oberflächen, das RNasen bei Kontakt zerstört
Marke: Invitrogen™ AM9780
161.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine Dekontaminationslösung für Oberflächen, die RNasen bei Kontakt zerstört
- RNaseZap™ Solution wird einfach auf die zu dekontaminierende Fläche aufgesprüht und mit RNase-freiem Wasser abgespült. Merkmale von RNaseZap™ RNase Decontamination Solution:
- Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
- Hervorragende Ergebnisse bei der Entfernung hochgradiger RNase-Kontaminationen, wo ähnliche Produkte versagen Nachgewiesen effektiv bei der Entfernung hoher Konzentrationen getrockneter RNase A
- Ideal für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettierern und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
- Bei Raumtemperatur lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lösung zur Oberflächendekontamination | |
Raumtemperatur | |
RNase-Kontrollreagenz |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
250 ml | |
Ambion™, RNaseZap™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2820408 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | AM9780,AM9780_LITL18 PROMO |
2807698 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | AM9780,AM9780_LITL18 PROMO |
2850927 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | AM9780,AM9780_LITL18 PROMO |
2891049 | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | AM9780,AM9780_LITL18 PROMO |
2909201 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | AM9780,AM9780_LITL18 PROMO |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.