Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
109.00 CHF - 11135.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15360594
![]() |
DWK Life Sciences
818011401 |
25 ml |
155.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15416474
![]() |
DWK Life Sciences
818011401 |
25 ml |
11135.00 CHF
940 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15380594
![]() |
DWK Life Sciences
818012406 |
100 ml |
109.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15436474
![]() |
DWK Life Sciences
818012406 |
100 ml |
5865.00 CHF
540 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15390594
![]() |
DWK Life Sciences
818013608 |
250 ml |
127.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15446474
![]() |
DWK Life Sciences
818013608 |
250 ml |
3425.00 CHF
280 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15336788
![]() |
DWK Life Sciences
818014407 |
500 ml |
5295.00 CHF
360 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13524960
![]() |
DWK Life Sciences
818014407 |
500 ml |
153.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13534960
![]() |
DWK Life Sciences
818015403 |
1000 ml |
215.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15346788
![]() |
DWK Life Sciences
818015403 |
1000 ml |
4490.00 CHF
210 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15356788
![]() |
DWK Life Sciences
818016305 |
2000 ml |
5880.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13544960
![]() |
DWK Life Sciences
818016305 |
2000 ml |
605.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11945048
![]() |
DWK Life Sciences
818017301 |
5000 mL |
208.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15366788
![]() |
DWK Life Sciences
818017301 |
5000 ml |
9875.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11955048
![]() |
DWK Life Sciences
818018606 |
10.000 mL |
341.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15376788
![]() |
DWK Life Sciences
818018606 |
10 l |
10200.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11965048
![]() |
DWK Life Sciences
818019105 |
20.000 mL |
733.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15386788
![]() |
DWK Life Sciences
818019105 |
20 l |
8775.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus Borosilikat 3.3-neutralem Glas des Typs 1
- Enthält Staubschutzabdeckungen
- Graduiert
- Keine Schraubverschlüsse enthalten
- In Volumina von 25 ml bis 20 l erhältlich
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen