Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke: DWK Life Sciences 818016305
540.97 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
- Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
- Lieferung in einer Charge
- Analysenzertifikat (CoA)
- 100% Sichtprüfung
- Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
- Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
- 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
- Drug Master File
Spezifikation
2000 ml | |
Borosilikatglas (3.3) | |
GL 45 | |
136 mm |
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10180646 | Analysenzertifikat | 28/04/2025 | 818016305 |
10175746 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | 818016305 |
10167021 | Analysenzertifikat | 09/07/2024 | 818016305 |
10147608 | Analysenzertifikat | 03/05/2024 | 818016305 |
10143411 | Konformitätsbescheinigung | 22/08/2022 | 818016305 |