Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
BIOPHARMA
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke:  DWK Life Sciences 818012406
98.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15380594
  • 109.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
  • Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
  • Lieferung in einer Charge
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% Sichtprüfung
  • Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
  • Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
  • 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Borosilikatglas (3.3)
GL 45
56 mm
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
10 St./Packung
Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10153639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number818012406
Chargennummer10177078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number818012406
Chargennummer10173192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number818012406
Chargennummer10162642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number818012406
Chargennummer10133302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2022 Catalog Number818012406
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen > 100 mL