Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
BIOPHARMA
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke:  DWK Life Sciences 818011401
10316.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24366" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15416474
  • 11135.00 CHF / 940 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
  • Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
  • Lieferung in einer Charge
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% Sichtprüfung
  • Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
  • Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
  • 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas (3.3)
GL 25
36 mm
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
10 St./Packung
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen > 25 ml