Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen, Mit DIN Gewinde
BIOPHARMA
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke:  DWK Life Sciences 818013608
3173.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446474
  • 3425.00 CHF / 280 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hochwertige Typ I GL 25/GL 45 Borosilikatglasflaschen von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN™ PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
  • Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport
  • Einzelchargenlieferung
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% visuelle Inspektion
  • Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge
  • Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
  • 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
Borosilikatglas (3.3)
GL 45
70 mm
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
10 St./Packung