Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen Artikelnummer.: 15346788
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15346788 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
1000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 mL
500 ml
Artikelnummer. 15346788
Marke: DWK Life Sciences 818015403
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
  • Aus Borosilikat 3.3-neutralem Glas des Typs 1
  • Enthält Staubschutzabdeckungen
  • Graduiert
  • Keine Schraubverschlüsse enthalten
  • In Volumina von 25 ml bis 20 l erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (33.8 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Borosilikatglas
Graduated Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10174217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog Number818015403
Chargennummer10158359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number818015403
Chargennummer10152421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog Number818015403
Chargennummer10148344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 Catalog Number818015403
Chargennummer10146444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog Number818015403
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen >