Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen Artikelnummer.: 15366788
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15366788 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
5000 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
Artikelnummer. 15366788
Marke: DWK Life Sciences 818017301
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
  • Aus Borosilikat 3.3-neutralem Glas des Typs 1
  • Enthält Staubschutzabdeckungen
  • Graduiert
  • Keine Schraubverschlüsse enthalten
  • In Volumina von 25 ml bis 20 l erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 5000 ml (169 oz.)
Kapazität (metrisch) 5000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 169 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Borosilikatglas
Graduated Ja
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10177360 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog Number818017301
Chargennummer10173967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number818017301
Chargennummer10170701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number818017301
Chargennummer10167713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number818017301
Chargennummer10165217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/2024 Catalog Number818017301
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen >