Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 mL
500 ml
Beschreibung
- Aus Borosilikat 3.3-neutralem Glas des Typs 1
- Enthält Staubschutzabdeckungen
- Graduiert
- Keine Schraubverschlüsse enthalten
- In Volumina von 25 ml bis 20 l erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 20 l (676.28 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 676.28 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur