Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke: DWK Life Sciences 818014407
4775.51 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
- Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
- Lieferung in einer Charge
- Analysenzertifikat (CoA)
- 100% Sichtprüfung
- Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
- Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
- 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
- Drug Master File
Spezifikation
500 ml | |
Borosilikatglas (3.3) | |
GL 45 | |
86 mm |
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |