Learn More
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10154604
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10154604
4 L, Poly-Würfel
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Artikelnummer. 10154604
Marke: Fisher BioReagents BP28194
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für viele grundlegende molekularbiologische Verfahren
Ultrareines, deionisiertes Wasser in molekularbiologischer Qualität ist ideal für viele grundlegende Verfahren wie PCR, Elektrophorese, DNA-Sequenzierung und Puffer für enzymatische Analysen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Leitfähigkeit <2μS/cm
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
DNase DNase-frei
Merck Index 15, 10237
Formelmasse 18.02
Güte Molekularbiologie
Verpackung Poly-Würfel
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.3 μ-Filter
Behandlung(en) Deionized
Dichte 1.000g/cm³
Menge 4 L
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    2
    Stunden
    3
    Minuten
    28
    Sekunden
    0
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    33
    Stunden
    3
    Minuten
    28
    Sekunden
    0
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Gütegrad für die Molekularbiologie, Fisher BioReagents >