Learn More
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
2.5 L
4 L
Packungsgröße:
0.10 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Entspricht den ACS-Spezifikationen
- Entspricht den ACS-Spezifikationen
- Zur Reinigung und Präzipitation von Nukleinsäuren
- Hochreines Ethanol molekularbiologischer Qualität wird zur Reinigung und Präzipitation von Biomolekülen wie Nukleinsäuren und Proteine verwendet
- Es findet auch in der Histologie Anwendung, um Färbemittel und Entfärber vorzubereiten und um Gewebe vor der Einbettung zu dehydrieren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethanol |
Schmelzpunkt | -114 °C |
Namenshinweis | Absolut (200 Proof) |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78 °C |
Menge | 500 ml |
Flammpunkt | 12 °C (53,6 °F) |
Identifizierung | Test bestanden |
Infrarotspektrum | Entspricht Referenz |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Molecular Biology Grade Ethanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ethanol, absolut (200 Proof), molekularbiologische Qualität, Fisher BioReagents™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur