Learn More
Wasser, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Siedepunkt | 212°F |
Güte | HPLC |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 2,5 L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Water
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, HPLC für Gradientenanalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur