Learn More
Wasser, DNA-Gütegrad, DNase- und Protease-frei, Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10192813
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, DNA-Gütegrad, DNase- und Protease-frei, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10192813
1 L, Nalgene Poly Flasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 10192813
Marke: Fisher BioReagents BP24701
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Nalgene Polyflasche; 1 l
Wasser in DNA-Qualität ist DNase- und Protease-frei und für alle DNA-Arbeiten geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Namenshinweis For DNA Work, DNASE, Protease free
pH 7
CAS 7732-18-5
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
DNase DNase-frei
Summenformel H2O
Merck Index 15, 10237
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02
Güte DNA
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Dampfdruck 17.5mmHg at 20°C
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikrometer-Filter und autoklaviert
Dichte 1.000g/cm³
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wasser, DNA-Gütegrad, DNase- und Protease-frei, Fisher BioReagents >