Learn More
Gibco™ L-Glutamin (200 mM)
L-Glutamin (200 mM)
Marke: Gibco™ 25030032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
L-Glutamin ist eine für Zellkulturen erforderliche Aminosäure. L-Glutamin ist an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat und anderen Aminosäuren sowie an der Protein-Synthese und Glukose-Produktion beteiligt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Aminosäuren ist L-Glutamin in der Lösung nicht stabil. Die Geschwindigkeit des Abbaus verläuft in Abhängigkeit von Zeit, Temperatur und pH-Wert. Gibco™ L-Glutamin ist eine gebrauchsfertige, als Zellkulturergänzung fungierende 200 mM-Stammlösung. Die optimale Konzentration hängt von der Zellart und dem für die Zellkultur verwendeten Medium ab, liegt aber im Allgemeinen im Bereich von 2–6 mM.Darüber hinaus bieten wir Gibco™ GlutaMAX™ Supplement als stabile Alternative zu L-Glutamin an.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ L-Glutamin wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um lückenlose Verfügbarkeit sicherzustellen, bieten wir auch ein identisches Gibco™ L-Glutamin-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
cGMP, ISO 13485, FDA | |
L-Glutamin (200 mM), 20 ml, 100X-Konzentration, flüssige Form, beteiligt sich an der Bildung von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden, Aminozuckern, Glutathion, L-Glutamat und anderen Aminosäuren, L-Glutamin ist eine gebrauchsfertige 200 mM-Lagerlösung | |
Flüssig | |
Säugetierzellkultur | |
Für In-vitro-Diagnostik |
–5 bis –20 °C | |
100 X | |
L-Glutamin | |
20 mL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ L-Glutamin (200 mM) > 20 ml
Für In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur