Learn More
Invitrogen™ Humanes SYTL5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP1290
Artikelnummer. 15275289
  • 179.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SYTL5 Synthetisches Peptid, PEP-1290, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem SYTL5 überein. PEP-1290 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 21176 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
94122
gereinigt
Human SYTL5
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q8TDW5
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
SYTL5
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes SYTL5, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg