Learn More
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201
Nickel Electro™ Nickel 201 Laborschalen sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
Marke: Nickel Electro™ 505
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 99.6 % Nickelreinheit
- Nutfrei
- Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
- Niedriger Gasgehalt
- Niedriger Dampfdruck
- Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Flach | |
Nickel | |
Abdampfschale | |
25 mm |
110 ml | |
Rund | |
Glänzend | |
75 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201 > Kapazität: 110 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur