Learn More
R&L Enterprises™ LPG Gas-Bunsenbrenner
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ 13 mm-Bunsenbrenner haben normalerweise einen Flüssiggasverbrauch von 107.5 l pro Stunde.
Marke:  R&L Enterprises™ 4006/1
13.22 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12832164
  • 106.00 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Propan- und Butangas
  • Die Temperatur wird an der Spitze des blauen Flammenkegels erreicht
  • Schwerer Fuß aus Druckguss mit chemisch beständiger blauer Acryl-Lackierung
  • Vor dem Versand auf Flammenqualität und Dichtheit geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Bunsenbrenner
13 mm
5/Packung
Butan, Propan, Flüssiggas
145 mm
0,8 kg
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24095
    Gültig bis zum2025-04-15
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 17/03/2025 und dem 15/04/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ LPG Gas-Bunsenbrenner > Höhe: 145 mm