Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, der Liebherr™ professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Brand:  Liebherr™ FRFVG6501
2651.55 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 17829106
  • 3958.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, Klasse M1, mit 3 Luftfeuchtigkeitseinstellungen
  • Klimaklasse (Energierichtlinie): 5, Energieeffizienzklasse: C
  • Umluftkühlsystem: Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Specifications
Mehr anzeigen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Brochures
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz > Capacity (Metric): 655 L