Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, der Liebherr™ professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
2190.00 CHF - 2590.00 CHF
Spezifikation
Typ Professional Fridge
Temperaturbereich 1 °C bis 15 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (Sollwert) +5°C
Kältemittel R 600a
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17899096
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
FRFVG4001
420 L
2190.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17839106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
FRFVG5501
571 L
2390.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17829106
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
FRFVG6501
655 L
2590.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, Klasse M1, mit 3 Luftfeuchtigkeitseinstellungen
  • Klimaklasse (Energierichtlinie): 5, Energieeffizienzklasse: C
  • Umluftkühlsystem: Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz