Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, die Liebherr™ Der professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke:  Liebherr™ FFFSG4001
3760.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17879106
  • 2390.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Temperaturbereich -9 / -26°C, Klasse L1
  • Klimaklasse (Energierichtlinie): 7
  • Kältemittel R 290, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz > Capacity (Metric): 316 L