Learn More
Liebherr™ Laborkühlschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke: Liebherr™ LKUV1610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Durchführung für externen Temperaturfühler, zusätzlicher
- Sicherheitsthermostat
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
- Rostbelastung 45 kg
Spezifikation
Labor-Kühlschrank | |
3°C bis 16°C | |
Gradient 4,3 °C | |
Fest | |
0 | |
45 kg | |
Weiß beschichteter Stahl | |
Weißer Kunststoff | |
LED | |
Weiß | |
Visuelles und akustisches Alarmsystem, ergonomischer Griff, Rollenführungen, Verdampferabdeckung aus Aluminium, NTC-Temperaturfühler | |
SmartCoolingHub | |
60 cm x 61,5 cm x 82 cm (L x D x H) | |
43,5 cm | |
67 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
273 kWh/a | |
36 kg |
141 l | |
0,1 °C | |
R 600a | |
Stahl | |
3 | |
Stahl | |
40 mm HDPE | |
Untertisch-, LKUv 1610 | |
Nein | |
Digital | |
Automatisch | |
RS 485 | |
61,5 cm | |
82 cm | |
59,7 cm | |
1,0 A | |
50 Hz | |
39 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Laborkühlschrank > Fassungsvermögen: 142 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur