Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Gefrierschrank für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum, der Liebherr™ ATEX Laborgefrierschranks ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke: Liebherr™ SFFFG4001
2944.05 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ATEX Stand-Laborgefrierschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien
- Temperaturbereich -9 / -30 °C , +- 5 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, statische Kühlung mit manueller Abtauung
- Kältemittel R 290, Anschlusswert 2,0 A, 220 -240V/50/1-ph
- Dieses Modell ist für die funkenfreie Lagerung vorgesehen
- ATEX-zertifizierter Innenraum
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Konnektivitätsoptionen
- Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
- Zubehör: Schubladensatz kann separat erworben werden
Spezifikation
Atex Freezer | |
-10°C to -30°C | |
-20°C | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
4 | |
Schrank, SFFfg 4001 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
Manuell | |
2.0 A | |
220/240 V | |
120 W | |
CFC-free |
316 L | |
NTC | |
±5 K | |
1 | |
Edelstahl | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
Weiß | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
384 kWh/a | |
R 290 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30