Learn More
Liebherr™ Perfection Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist mit der Liebherr-Verarbeitungsqualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Laboranwendungen ausgestattet.
Marke:  Liebherr™ SRFvh 4001
4015.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868306
  • 4435.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, +- 2 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • Weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung.
  • Kältemittel R 600a , Anschlussleistung 2,0 A, 220-240 V/50/1-ph
  • Digitale Steuerung mit 2,4 in. Touch & Swipe-Farbdisplay und 0,1°C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
  • Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
  • Zugangsport für externer Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
  • Alarmverlauf mit Min/Max-Temperaturen, Dauer usw.
  • Innenbeleuchtung (Kühlschrank: vertikale LED an der linken Seitenwand, Gefrierschrank: LED an der Vorderseite oben außen)
  • Türverriegelung, Wendescharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Feststellwinkel, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Liebherr™ Perfection Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke > Capacity (Metric): 394 L