Learn More
Cole-Parmer™ Kynar™ Gasprobenahmebeutel aus PVDF mit doppeltem Ventil
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Marke:  Cole-Parmer™ 01410-50
59.19 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11715868
  • 62.30 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem KynarTM werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht.Die KynarTM Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
  • Doppeltbreite Nahtbeutel haben sowohl Auf/Zu- als auch Septumventile zum bequemen Mischen
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
PVDF
3 mil
152,4 mm
0,3 l
71 °C
152.4 x 152.4 mm
152,4 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kynar™ Gasprobenahmebeutel aus PVDF mit doppeltem Ventil > Größe (L x B): 152.4 x 152.4 mm