Learn More
Liebherr™ Labor Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke:  Liebherr™ LGUEX1500
2206.28 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10648215
  • 2249.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Unterbau Ex-geschütztes Labor Gefriergerät, 1-türig, Breite 600mm.
  • Ex-geschützter Innenraum mit ATEX Zertifizierung
  • Gefrierschubladen: praktische Lagerung, maximale Energieeffizienz und minimaler Temperaturfluktuation
  • Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485 Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
  • Durchführung für externen Temperaturfühler
  • Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
  • Schloss, Türanschlag wechselbar, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Labor Gefrierschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum > Fassungsvermögen:139 l; Schubladen:4