Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke: Liebherr™ SRFVG5501
3340.43 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aufrechter Laborkühlschrank für allgemeine Lagerung
- Temperaturbereich +3 / +16°C, +/- 3°C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- Weiße Außenseite, handelsübliches geformtes Polystyrol-Interieur, Umluft-Kühlung
- Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
- Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Lab Fridge | |
3°C bis 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Schrank, SRFvg 5501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
558 L | |
NTC | |
±3 K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
4 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V | |
250 kWh/a |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Leistungsstarker Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke > Capacity (Metric): 558 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur