Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV Reverse Transkriptase
Firmeneigener MMLV-Mutant mit hervorragender Stabilität und Zuverlässigkeit bei RT-Reaktionen.
Marke: Invitrogen™ 18090050
Beschreibung
Invitrogen™ SuperScript IV Reverse-Transkriptase (RT) ist ein proprietärer MMLV-Mutant mit hervorragender Robustheit und Zuverlässigkeit in RT-Reaktionen.
SuperScript™ IV reverse Transkriptase (RT) deutlich verbesserte Eigenschaften im Vergleich zu SuperScript III in Bezug auf Hemmstoffresistenz, Prozessivität und Reaktionsgeschwindigkeit, bei Beibehaltung aller Vorteile des früheren Enzyms, einschließlich erhöhter Thermostabilität, hocheffizienter Synthese von cDNA in voller Länge und reduzierter RNase-Aktivität. SuperScript IV RT sorgt für eine zuverlässige, gleichbleibende und schnelle cDNA-Synthese in Gegenwart von Inhibitoren, die in einer Vielzahl von Proben dazu führen, dass andere aktuell verfügbare RTs nur ineffizient agieren.SuperScript IV RT ist die erste Wahl für alle RT-PCR- und qRT-PCR-Anwendungen in der SuperScript-Produktfamilie. Der Einsatz ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse von entscheidender Bedeutung sind, und wenn Hemmstoffe in der RNA-Probe die cDNA-Synthese stören und zu Verzerrungen in Genexpressionsstudien führen könnten.
Die Merkmale von SuperScript IV Reverse Transcriptase beinhalten:
- Deutlich verbesserte Resistenz gegen eine Vielzahl von Inhibitoren, die die cDNA-Synthese beeinträchtigen können
- Robuste und spezifische cDNA-Synthese für ein breites Spektrum von Probentypen
- Eine schnellere Reverse-Transkriptase-Reaktion, deren Inkubationszeit von > 50 Min. auf 10 Min. reduziert wird
- Deutlich gesteigerte Prozessivität im Vergleich zu SuperScript III RT
Quelle
Gewonnen durch Expression des pol-Gens von M-MLV in E. coli und für eine erhöhte Thermostabilität und Halbwertszeit, Prozessivität, Hemmstoffresistenz sowie reduzierte RNase-H-Aktivität modifiziert.
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Endodeoxyribonuklease-, Exodeoxyribonuklease- und Ribonuklease-Assays sowie Ausbeute und Länge des cDNA-Produkts.
Einheiten-Definition
Eine Einheit von SuperScript IV RT entspricht der Enzymmenge, die benötigt wird, um 1 nmol Desoxyribonukleotid in säurefällbares Material einzubauen, und zwar in 10 Min. bei 37 °C mit Poly(A) oligo(dT)12-18 als Template/Primer.
Einheiten-Reaktionsbedingungen
50 mM Tris-HCl (pH 8,3), 4 mM MgCl2, 10 mM DTT, 50 mM KCl, 0,5 mM dTTP, 0,4 MBq/ml [3H]-dTTP, 0,4 mM poly(A) oligo (dT)12-18 und Enzym in 20 μl für 10 Min. bei 37 °C.
Spezifikation
Superscript™ IV RT (10.000 Einheiten insgesamt bei 200 E/µl), 50 μl 5X RT-Puffer, 1 ml 0,1 M DTT, 500 μl Bei -5 bis -30 °C lagern. |
|
Hoch | |
Reverse Transkription | |
10.000 Units | |
Keine | |
200 U/μl | |
50 Reaktionen | |
Reverse Transkription | |
RNA |
Stand-alone Enzyme | |
10 min | |
50 °C | |
SuperScript IV | |
Trockeneis | |
Erststrang-cDNA | |
Separate Komponenten | |
Bis 12,3 kb |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- SuperScript IV Reverse Transcriptase
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-Butanediol