Learn More
Invitrogen™ Oligo(dT)20 Primer
Wird für die einsträngige cDNA-Synthese mit reverser Transkriptase bei Temperaturen von ≥50 °C verwendet
Marke: Invitrogen™ 18418020
152.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Primer ist eine Zeichenkette von 20 Desoxythymidylic-Säurerückständen, die an den Poly(A)-Schwanz der mRNA hybridisieren. Oligo(dT)20 wird für den Einsatz mit SuperScript™ III Reverse Transcriptase, ThermoScript™ Reverse Transcriptase oder Cloned AMV Reverse Transcriptase empfohlen.
- Qualitätskontrolle: Die Prüfung dieses Produkts erfolgt anhand einer Erststrang-cDNA-Synthesereaktion.
- Oligo(dT)20-Primer wird in 50 μl destilliertem Wasser mit einer Konzentration von 50 μM geliefert.
PCR und Echtzeit-PCR, RT-PCR, reverse Transkription, zweistufige RT-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Primer | |
Phosphat | |
5'd PO4 [(T)20]3' | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Oligo-dT | |
Erststrang-cDNA-Synthese |
Oligo(dT)20-Primer wird in 50 µl destilliertem Wasser in einer Konzentration von 50 µmol geliefert. Bei -20 °C in einem nicht frostfreien Gefrierschrank lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
20-mer | |
Gel-gereinigt, entsalzen | |
50 μM | |
50 μl | |
Flüssig |