Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master-Mix
Der SuperScript™ IV VILO™ Master Mix wurde für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt.
Marke:  Invitrogen™ 11756050
1150.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15574395
  • 1534.00 CHF / 50 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• SuperScript IV VILO Master Mix, 200 μl
• SuperScript IV VILO Master Mix 'No RT'-Kontrolle, 200 μl
• nukleasefreies Wasser, 1,25 ml
Bei -5 bis -30 °C. lagern
Master-Mix
10 min
50 °C
SuperScript IV
Trockeneis
5X
50 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Echtzeit-PCR
Hoch
Reverse Transkription
Each
Keine
Real-Time PCR (qPCR)
Erststrang-cDNA
Master Mix
Bis 10 kb
Kit only
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2818431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11756050_LITL18 PROMO,11756050
Chargennummer2799580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11756050_LITL18 PROMO,11756050
Chargennummer2799697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11756050_LITL18 PROMO,11756050
Chargennummer2837102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11756050_LITL18 PROMO,11756050
Chargennummer2840811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11756050_LITL18 PROMO,11756050
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master-Mix > SuperScript IV VILO Master Mix; 50 Reaktionen