Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer
Dieser Sequenzierpuffer wurde für den Einsatz mit den Zyklus-Sequenzierungskits BigDye™ Terminator v1.1 und v3.1 optimiert.
Marke: Applied Biosystems™ 4336699
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optimiert für die Verwendung mit BigDye™ Terminator Zyklus-Sequenzierungskits
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Sequenzierungspuffer | |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Standardsequenzierung | |
Sequenzierungspuffer | |
Raumtemperatur |
5X | |
GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3500 Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130xl Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator | |
BigDye™ Terminator, BigDye™ | |
28 ml | |
Flüssig |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X Sequenzierungspuffer > 28 ml