Learn More
Thermo Scientific™ RiboLock RNase Inhibitor (40 U/μl)
Der RiboLock RNase Inhibitor hemmt speziell die Aktivität der RNasen A, B und C und schützt dabei RNA unter verschiedenen Reaktionsbedingungen.
Marke: Thermo Scientific™ EO0381
90.17 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
89.33 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
RiboLock RNase Inhibitor inhibiert die Aktivität der RNasen A, B und C, indem er sie in einem Verhältnis von 1:1 in nicht kompetitiv bindet. Die eukaryotischen RNasen T1, T2, U1, U2, CL3 sowie die prokaryotischen RNasen I und H werden nicht gehemmt.
- Die eukaryotischen RNasen T1, T2, U1, U2, CL3 sowie die prokaryotischen RNasen I und H werden nicht gehemmt
- Gute Wirkung unter einer Vielzahl von Reaktionsbedingungen
- Schützt RNA vor dem Abbau bei Temperaturen bis 55 °C
- Mit Hilfe geeigneter Qualitätsprüfungen wurde sichergestellt, dass keine Endo-, Exodesoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen vorhanden sind.
- Funktionsprüfung bei RNA- und cDNA-Synthese durchgeführt
- E.coli-Zellen mit einem klonierten Gen, das einen Säugetier-Ribonuklease-Inhibitor kodiert
- 49,6 kDa Monomer Definition der Aktivitätseinheit:
- Eine Einheit des RiboLock RNase Inhibitors hemmt die Aktivität von 5 ng RNase A um 50 %
- Die Enzymaktivität wird in folgender Mischung gemessen: 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1,2 mm EDTA, 0,1 mg/ml BSA, 100 ng/ml RNase A, 0,1 mg/ml [3H]-RNA, 50 mg/ml Hefe-RNA, 8 mM DTT
- Das Enzym wird geliefert in: 20 mM HEPES-NaOH (pH 7,5); 50 mM NaCl; 8 mM DTT, 0,5 mM ELUGENT Reinigungsmittel und 50 % (v/v) Glycerin.
- Hemmstoffe: Übliche Denaturierungsmittel (SDS, Urea und alle oxidierenden Reagenzien (p-Chlormercuri-benzoat, gelöster Sauerstoff, Ionen in höheren Oxidationsstufen)) hemmen den RiboLock RNase-Inhibitor stark und bewirken eine Freisetzung der gebundenen RNase
- Inaktivierung durch 10-minütiges Erhitzen auf 75 °°C. Restaktivität nach 10-minütigem Erhitzen auf 70 °C nachweisbar
Empfohlen für:
- Hemmung des RNA-Abbaus bei: In vitro-Transkription (1), cDNA-Synthese (2), In vitro-Translation (3), Isolierung von Säugetierzellfraktionen, die mRNA-Proteinkomplex enthalten
- RNA-Aufreinigung und -Lagerung
- Trennung und Identifizierung spezifischer Ribonuklease-Aktivitäten
- Studien zur Tumorsuppression
Hinweis:
- DTT im Lagerungspuffer sorgt für Stabilität bei langfristiger Lagerung, ist aber für die Inhibitor-Aktivität nicht notwendig
- Empfohlene Konzentration: 1 U/μl eines Reaktionsgemisches.
Spezifikation
40 U/μl | |
2500 E | |
RiboLock |
Lagerungspuffer | |
RNase-Hemmer |