Learn More
Invitrogen™ SUPERase·In™ RNase Inhibitor (20 U/μl)
Bindet und inaktiviert eine Vielzahl von RNasen
Marke:  Invitrogen™ AM2696
769.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10773267
  • 1128.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Lieferung in einem einzelnen Röhrchen
Beschreibung
Beschreibung
SUPERase·In™ RNase Inhibitor ist ein Protein-basierter RNase-Hemmer nicht humanen Ursprungs, der die häufigsten und problematischsten RNasen, darunter RNase A, B, C, 1 und T1, nicht kovalent bindet und hemmt. Der SUPERase·In RNase Inhibitor kann überall dort eingesetzt werden, wo eine RNase-Kontamination problematisch sein könnte. Da hiermit ein breiteres Spektrum an RNasen als mit herkömmlichen RNase-Inhibitoren gehemmt werden kann, ist SUPERase·In der wirksamste verfügbare RNase-Hemmer und bietet besseren Schutz vor Abbauprozessen. SUPERase·In beeinträchtigt nicht die Aktivität anderer Enzyme wie RNA-Polymerasen, reversen Transkriptasen oder Taq DNA-Polymerase. Darüber hinaus verträgt SUPERase In Temperaturen bis zu 65 °C und pH-Werte von 5,5 bis 8,5.
  • Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
  • Überragende Leistung bei der Entfernung hoher Konzentrationen an RNase-Kontamination, wo ähnliche Produkte versagen
  • Hat sich als wirksam bei der Entfernung hoher Konzentrationen eingetrockneter an RNase A erwiesen
  • Ideal für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettierern und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
Einheitendefinition
SUPERase·In RNase Inhibitor mit 1 E/μl blockiert die Degradierung von 0,1 μg/μl markierter RNA durch 2,5 pg/μl RNase A, 2,5 pg/μl RNase I und 0,0075 E/μl RNase T1 für vier Stunden bei 37 °C in 20 mM Tris-HCl mit pH 7,5, 50 mm NaCl, 1 mM EDTA. Die Analyse erfolgt durch denaturierende Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE). SUPERase·In ist derzeit der einzige Ribonukleasehemmer, dessen Aktivität durch einen derart funktionalen Assay definiert ist.
Wenn Sie dieses Produkt bei Standardmethoden zur Antikörperaufreinigung verwenden, sollten Sie sich mit unserem technischen Support in Verbindung setzen, um den experimentellen Aufbau zu besprechen.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 mM
Ambion™, SUPERase•In™
Trockeneis
Lieferung in einem einzelnen Röhrchen, das bei –20 °C gelagert werden muss.
Aufbewahrungspuffer: 2 mM KH2PO4, 8 mM Na2HPO4, 2,7 mM KCl, 137 mM NaCl, pH 7,4 in 50 % Glycerin
10000 U
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2759694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2696
Chargennummer2816467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2696
Chargennummer2791473 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2696
Chargennummer2816470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM2696
Chargennummer2831766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM2696
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ SUPERase·In™ RNase Inhibitor (20 U/μl) > 10.000 Einheiten