Learn More
Invitrogen™ dNTP-Mix (je 10 mM)
Invitrogen 10 mM dNTP-Mix ist eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) in 0,6 mM Tris-HCl.
Marke: Invitrogen™ 18427013
104.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Jedes Nukleotid hat eine Konzentration von 10 mM. Der 10 mM dNTP-Mix eignet sich für Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
Die Invitrogen dNTP-Herstellung erfüllt die höchsten Industriestandards:
• Hergestellt nach ISO 9001
• Hergestellt in Reinräumen der Klasse D
Merkmale:
• Chemisch synthetisiert
• pH 7,5
• >99 % Reinheit, bestätigt durch HPLC
• Bei –20 °C 2 Jahre stabil
• Frei von Inhibitoren von qPCR, PCR, reverse Transkription
• Frei von DNasen und RNasen
• Frei von humaner und E. coli-DNA
Anwendungen:
• qPCR, RT-qPCR
• PCR, RT-PCR, cDNA-Synthese
• High-Fidelity- und Long-Range-PCR
• Isotherme Amplifikation
• DNA-Markierung
• Klonierung
• Sanger und Next-Generation-Sequenzierung (NGS)
Bestellinformation
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
µ1 x 100 l-Fläschchen Die Mischung enthält alle vier dNTPs, jeweils mit einer Endkonzentration von 10 mM in Tris-HCl (pH 7,5). Bei -20 °C lagern. |
|
Unmarkiert | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
40 mmol |
Flüssig | |
100 μl | |
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.