Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM)
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch, jeweils 10 mM dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Marke:  Thermo Scientific™ R0192
111.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10319879
  • 186.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ dNTP Mix enthält jeweils 10 mM von dATP, dTTP, dCTP und dGTP.
Für den direkten Einsatz in PCR, reverser Transkription und anderen Anwendungen.
  • Anwendung getestet in: —Long-Range-PCR (40 kb), —cDNA-Synthese und RT-PCR, —Echtzeit-PCR, —Standard-PCR, —PCR mit hoher Wiedergabetreue
  • Äußerst stabil — der neutrale pH-Wert der Nukleotidlösungen gewährleistet eine hohe Stabilität bei der Langzeitlagerung
  • Frei von menschlicher und E. coli-DNA
  • Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
dNTP Mix (10 mM) contains premixed dATP, dCTP, dGTP and dTTP at a final concentration of 10 mM (1 mL)
Store at –20°C.
Unmarkiert
1 ml (Gesamt: 40 μmol)
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Flüssig
> 99 %
Trockeneis
10 mM
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2841219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberR0192
Chargennummer2814828 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0192
Chargennummer2789065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0192
Chargennummer2822501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0192
Chargennummer2831488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0192
Name des Produkts
Thermo Scientific™ dNTP-Gemisch (jeweils 10 mM) > Je 10 mM, 1 ml