Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Probengrößen unter 2 ml zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PRV11-03FIVP
73.80 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17364023
  • 82.20 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
11 mm
SureSTART Stufe 3
Schnappverschluss
Zertifizierte Spezifikation
Ja
100/Packung
Innen fester Einsatz - konisch
0,3 ml
32 mm
0,3 ml Mikrofläschchen mit festem Einsatz, Schnappverschluss, Stufe 3
0,25 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    19
    Stunden
    3
    Minuten
    40
    Sekunden
    34
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    50
    Stunden
    3
    Minuten
    40
    Sekunden
    34
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    19
    Stunden
    3
    Minuten
    40
    Sekunden
    34
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 0,3 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schnappverschluss für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >