Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific™ 509-17
61.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399093
  • 90.05 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
  • Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
  • Praktische “Tuchspender”-Kartons geben die Beutel einzeln ab
  • Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbeutel (HDPE)
200
660 x 305mm
660 mm
305 mm
HDPE
121 °C
26 in.
12 in.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer218162 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number509-17
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel >