Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Marke:  Corning™ SA33-01
137.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773244
  • 281.32 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärke: 40μm
  • Viele verschiedene Volumen
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
33 l
Naturfarben
500/Packung
Autoklavierbar
23,62 in.
30,7 in.
8.71 gal.
78 cm
60 cm
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld.
40 μm
Polypropylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel > 33 l; Polypropylen