Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare Beutel für hohe Temperaturen
Hergestellt aus Polypropylen. Die Fisherbrand™ autoklavierbaren Beutel für hohe Temperaturen können Temperaturen von bis zu 134 °C standhalten.
Marke: Fisherbrand™ SA21-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- 40 μm stark
- Mit aufgedrucktem Biogefahrensymbol
- Geliefert in Großpackungen mit je 500 Stück
- Geeignet für Temperaturen bis zu 134 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. | |
40 μm | |
780 mm |
21 l | |
Ja | |
Polypropylen | |
134 °C | |
400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare Beutel für hohe Temperaturen > Fassungsvermögen: 21 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur