Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe
Autoclavable, polyethylene biohazard bags ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
Marke: Fisherbrand™ 018141
Beschreibung
Diese Beutel für biologische Gefahrenstoffe sind autoklavierbar und bestehen aus Polyethylen-Material.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Spezifikation
ASTM D1709-85 | |
Naturfarben | |
61 cm | |
Autoklavierbar | |
24 in. | |
Polyethylen | |
127 °C |
Ohne | |
24 x 12 in. (61 x 30 cm) | |
30 cm | |
12 in. | |
1,50 mm | |
Autoklavierbare Beutel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Autoklavierbare HD-Abfallbeutel für biologisch gefährliche Stoffe > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Clear Plain; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 12 x 24 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur