Learn More
Heathrow Scientific™ Autoklavierbare Beutel
Durchsichtige Beutel mit blauer Kennzeichnung für biologische Gefahrenstoffe, speziell für sichere Entsorgung entwickelt
Marke: Heathrow Scientific™ HS1002C
226.11 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus 2,0 mm starkem Polypropylen
- Kann zum wiederholten Autoklavieren verwendet werden
- Starke Seitennähte für den sicheren Halt von Gegenständen
- Autoklavierbar bei 250 °F (121 °C)
- Beschriftungsfeld vorne
- 4 Innenverpackungen von 50 Beuteln
- Einwegprodukt
Spezifikation
Autoclavable Bags | |
Klare autoklavierbare Beutel | |
18.25 gal. | |
Durchsichtig | |
Gefahrenstoffentsorgung | |
Polypropylen | |
2 mm | |
50 Stück/Packung | |
80 mil | |
24 x 31,89 x 0,08 in. | |
61 cm | |
81 cm | |
0,04 kg |
Raumtemperatur | |
Autoklavierbar | |
69,08 l | |
Ja | |
Autoklavieren | |
Unsteril | |
200/Karton | |
Kiste | |
610 x 810 mm | |
24 in. | |
31,89 in. | |
0,09 lb. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30