Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel
GREENER_CHOICE
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
90.05 CHF - 438.00 CHF
Produkte 10
Produktcode Marke Material Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399093
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
509-17
HDPE 660 x 305mm 200
90.05 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11309103
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
HDPE 610 x 406 mm 200 N/A
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11359103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
510-17
HDPE 660 x 305mm 500
219.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11844145
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
HDPE 610 x 406mm 500 N/A
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11339103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
511-17
HDPE 810 x 610mm 200
275.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11379103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
509HT
Polypropylen 660 x 305 mm 200
177.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11349103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
510HT
Polypropylen 660 x 305 mm 500
438.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11389103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
509LHT
Polypropylen 610 x 406 mm 200
200.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11369103
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
510LHT
Polypropylen 601 x 406 mm 500
355.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11329103
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
Polypropylen 810 x 610 mm 200 N/A
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Bei Sterilin Autoklavierbeuteln handelt es sich um strapazierfähige Einwegbeutel mit einem blauen Aufdruck Biogefährdung. Diese Beutel sind speziell für die Sterilisierung bzw. Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven bzw. Müllverbrennungsanlagen vorgesehen.
  • Beutel aus HDPE sind für die Sterilisation bei 121 °C und Beutel aus Polypropylen für die Inaktivierung von besonders widerstandsfähigen Abfallstoffen bei 135 °C geeignet
  • Praktische Tuchspender-Kartons geben die Beutel einzeln ab
  • Es sind beschichtete Drahtständer oder Papphalter für die Verwendung mit Autoklavbeutel lieferbar
Bestellhinweis:
Nicht in allen geographischen Regionen lieferbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoklavierbeutel